Descripción
- Compatible con la mayoría de las unidades Masterflex L/S.
- Ideal para bombear a través de filtros o en sistemas presurizados.
- La válvula de retención en el lado de entrada de la bomba mantiene el cebado hasta dos horas cuando la bom
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 16,5 x 7,62 x 15,2 cm |
| Caudal | De 10 a 100 ml/min |
| Para utilizar con (aplicación) | Para bombear a través de filtros o en sistemas presurizados. |
| Longitud global (métrico) | 16,5 cm |
| Anchura global (métrico) | 7,62 cm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Cabezal de bomba de medición del diafragma |
| Velocidad | De 40 a 400 rpm |
| Material del envase | Politetrafluoroetileno (PTFE) |