Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 Deep Well Round Bottom 1mL Storage Plate
Adecuado para el cultivo de bacterias o levaduras. La™ 96 1placa de almacenamiento de fondo redondo Greiner Bio-One MASTERBLOCK Deep Well mL también es adecuada para almacenar el material de la muestra.
298.97€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Material | Polipropileno |
N.° de pocillos | 96 |
Volumen total del pocillo (métrico) | 1 mL |
Código de producto | Marca | Esterilidad | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10013381
|
Greiner Bio-One
780261 |
Estéril | 1 |
298.97€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenos
- Fabricada según las directrices de DIN ISO 9001
- Sellable con films adhesivos y sellador térmico
- Resistencia a altas temperaturas
- Alta resistencia a productos químicos
- A
Especificaciones
Estándar | |
Polipropileno | |
1 mL | |
50/caja |
8 x 12 | |
96 | |
U | |
Chimenea |