Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 Deep Well Conical Bottom 0.5mL Storage Plate
Suitable for cultivating bacteria or yeasts. Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 Deep Well Conical Bottom 0.5mL Storage Plate is also suitable for storing sample material.
496.31€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Color | Natural |
Material | Polipropileno |
N.° de pocillos | 96 |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10650973
|
Greiner Bio-One
786261 |
Estéril |
496.31€
paquete de 80 |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenos
- Fabricada según las directrices de DIN ISO 9001
- Sellable con films adhesivos y sellador térmico
- Resistencia a altas temperaturas
- Alta resistencia a productos químicos
- A
Especificaciones
Estándar | |
Natural | |
96 | |
V | |
80/caja |
8 x 12 | |
Polipropileno | |
0,5 mL | |
80 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 Deep Well Conical Bottom 0.5mL Storage Plate