missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human MARK3, GST Tag Recombinant Protein

MARK3 is a member of a group of kinases known to regulate cell polarity via phosphorylation of microtubule-associated proteins (MAPs).

Marca:  Invitrogen™ PV4819

Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10628703

  • 632.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

MARK3 is a member of a group of kinases known to regulate cell polarity via phosphorylation of microtubule-associated proteins (MAPs).
Especificaciones

Especificaciones

NP_002367.3
4140
10 μg
CAMLK Kinase Family, CAMKL Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5 mM EDTA, 2 mM DTT, 50% Glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ser⁄Thr Kinases: CAMK Group
Z'-LYTE™
MAP⁄microtubule affinity-regulating kinase 3
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction
Kinase Assay
108.9 kDa
MARK3
Human
GST Tag
Biochemical phospho-specific activity (no antibody)
Dry Ice
MARK3
Baculovirus
Recombinant, Full Length
Serine/Threonine Kinases
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales