missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human MARK3, GST Tag Recombinant Protein
MARK3 is a member of a group of kinases known to regulate cell polarity via phosphorylation of microtubule-associated proteins (MAPs).
632.00€ - 12820.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002367.3 |
---|---|
Peso molecular | 108.9 kDa |
Alias de gen | MARK3 |
Especie | Human |
Recombinante | Recombinant |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15438693
|
Invitrogen™
PR8905A |
100μg |
2030.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15448763
|
Invitrogen™
PV4820 |
1mg |
12820.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10628703
|
Invitrogen™
PV4819 |
10 μg |
632.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
MARK3 is a member of a group of kinases known to regulate cell polarity via phosphorylation of microtubule-associated proteins (MAPs).Especificaciones
NP_002367.3 | |
MARK3 | |
Recombinant | |
Baculovirus |
108.9 kDa | |
Human | |
GST Tag |