missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAPKAPK5, Mouse anti-Human, Clone: 3D7, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00008550-M02.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: KDSVYIHDHENGAEDSNVALEKLRDVIAQCILPQAGENEDEKLNEVMQEAWKYNRECKLLRDTLQSFSWNGRGFTDKVDRLKLAEIVKQVIEEQTTSHESQEspecificaciones
MAPKAPK5 | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 5 | |
PRAK | |
Mouse | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Antibody |
ELISA, Immunofluorescence, Western Blot | |
3D7 | |
In 1x PBS, pH 7.4 | |
BC047284 | |
MAPKAPK5 | |
MAPKAPK5 (AAH47284, 371 a.a. ∼ 471 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
RUO | |
8550 | |
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
MAPKAPK5, Mouse anti-Human, Clone: 3D7, Abnova™ > 100μg; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido