Learn More
Solución estándar manganeso, para AAS, 1 mg/ml Mn en 2 a 5 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10153830
Solución estándar manganeso, para AAS, 1 mg/ml Mn en 2 a 5 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-220927 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
100 mL, 100 ML
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10153830
Marca: Thermo Scientific Acros 196111000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Mn in 2% HNO3
Envase Frasco de plástico
CAS 7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5
Densidad 1.0200g/mL
Gravedad específica 1.02
Forma física Líquido
Fórmula molecular Mn
Concentración 997 to 1003 μg/mL of Mn (2+) in 2% HNO3 (20°C)
Número MDL MFCD00011111
Color Incolora
Punto de fusión -3.0°C
Punto de ebullición 101.0°C
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Clave InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mn]
Nombre IUPAC manganeso
Peso molecular (g/mol) 54.94
PubChem CID 23930
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:35154
Formula Weight (peso de la fórmula) 54.94
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteA0460083 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/08/2025 Código de producto196115000,196111000
Número de loteA0468650 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Código de producto196115000,196111000
Número de loteA0460083 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/02/2024 Código de producto196115000,196111000
Número de loteA0451516 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Código de producto196115000,196111000
Número de loteA0415809 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/01/2023 Código de producto196115000,196111000
compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese atomic absorption standard solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Solución estándar manganeso, para AAS, 1 mg/ml Mn en 2 a 5 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals >