missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mammaglobin A Antibody (MGB/4812R), HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08489H
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Mammaglobin A Monoclonal antibody specifically detects Mammaglobin A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Mammaglobin A | |
Monoclonal | |
HRP | |
mammaglobin 1, mammaglobin A, Mammaglobin-1, MGB1mammaglobin-A, MGC71974, Secretoglobin family 2A member 2, secretoglobin, family 2A, member 2, UGB2mammaglobin-1 | |
Recombinant full-length human Mammaglobin A protein (Uniprot: Q13296) | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
MGB/4812R | |
PBS | |
Rabbit | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
4250 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Mammaglobin A Antibody (MGB/4812R), HRP, Novus Biologicals™ > 100 μg; HRP
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido