Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ NPS de extracto de malta incluido filtro dispensador
Almohadillas estériles de medios de cultivo deshidratados con filtro de membrana cuadriculado.
262.00€
Especificaciones
Color | Gris |
---|---|
Tipo de medios | Extracto de malta |
Esterilidad | Estéril |
Clase de organismo diana | levaduras y mohos, Molds |
Color de rejilla | Blanco |
Código de producto | Marca | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15912490
|
Sartorius Stedim Biotech™
14050--50----RDN |
Disco de tamaño de poro de 0,45 μm |
262.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15952500
|
Sartorius Stedim Biotech™
14086--50----RDN |
Disco de tamaño de poro de 0,8 μm | N/A | ||||||
Descripción
- Almohadillas nutritivas de extracto de malta con membranas cuadriculadas
- Para la determinación de levaduras y mohos de conformidad con las normas internacionales, por ejemplo, APHA, AOAC, IFU y SOP internos.
- Almacenamiento sin problemas durante hasta 24 meses
- Económicos, suponen un ahorro de tiempo y costes
- Muy versátil - múltiples aplicaciones
- Calidad uniforme
- Guía de validación disponible
- Manipulación sencilla
- Conformidad con las normas y referencias internacionales
Especificaciones
Gris | |
Estéril | |
Blanco | |
100/paq. |
Extracto de malta | |
levaduras y mohos, Molds | |
10 x 10 placas Petri con NPS en bolsas, filtros de membrana compatibles con dispensador | |
50 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sartorius Stedim Biotech™ NPS de extracto de malta incluido filtro dispensador