Learn More
IBA Lifesciences Gránulos MagStrep tipo3 XT
Los gránulos MagStrep tipo 3 XT son partículas magnéticas (suspensión al 5 %) para purificar proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™
Marca: IBA Lifesciences 2-4090-002
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los gránulos MagStrep «tipo 3» XT son gránulos magnéticos que constan de una agarosa al 6 % recubierta con la variante de estreptavidina Strep-Tactin™XT.
- Debido al núcleo magnético no se requiere ningún paso de centrifugación, ya que los gránulos se pueden separar fácil y rápidamente con un separador magnético, lo que reduce el riesgo de alterar el sedimento o la pérdida de gránulos en el paso de lavado a cero.
- Al igual que con cualquier otra resina Strep-Tactin™XT, la unión de proteínas inespecíficas es extremadamente baja, lo que da como resultado una pureza excepcional de la proteína objetivo.
- Los gránulos MagStrep «tipo 3» XT proporcionan la mayor capacidad de unión.
- Estas características los convierten en una herramienta perfecta para el aislamiento de proteínas o complejos mediante «pull-down», inmunoprecipitación (IP) o co-inmunoprecipitación (Co-IP) en formato de lote y/o detección de alto rendimiento.
- La elución de proteínas o complejos objetivo se puede desencadenar en condiciones suaves con el tampón BXT que contiene biotina o en condiciones de desnaturalización mediante ebullición en el tampón de carga de gel SDS.
- 20 μl de suspensión corresponden a 1 μl de partículas magnéticas.
Especificaciones
de 2 °C a 8 °C. No la congele. | |
Gránulos | |
3 |
Gránulos MagStrep | |
2 mL |
Protocol MagStrep-type3XT-Purification 2-4090-002
Tamaño : 658.5 kB
Título del producto
IBA Lifesciences Gránulos MagStrep tipo3 XT > 2 mL
Para uso exclusivo en investigación.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido