Learn More
Novex™ Kit de verificación de rendimiento MAGPIX™
Click to view available options
Cantidad:
25 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El práctico kit de verificación del rendimiento contiene reactivos de verificación xMAP™ que se utilizan para verificar la calibración de la clasificación MAGPIX™ y los canales de informador y de integridad fluídica. La verificación utiliza controles del sistema para asegurarse de que el analizador funciona correctamente con los ajustes de calibración actuales. El kit está diseñado para usarse con el bloque de reactivos de fuera de placa. Cada kit proporciona 25 verificaciones.
Cada kit incluye:
Tiras de pocillos
Un CD específico de lote para la importación de valores objetivos
El sistema MAGPIX™ es un sistema de detección fluorescente versátil y compacto basado en la tecnología xMAP™ probada de Luminex. El sistema es una plataforma de inmunoensayo simple diseñada para el análisis simultáneo de hasta 50 marcadores intracelulares y extracelulares en muestras biológicas individuales. El sistema MAGPIX™ proporciona a los usuarios una potente herramienta de multiplexado que ofrece un mayor rendimiento de las muestras, mayor flexibilidad en los ensayos, un volumen reducido de muestras y menores costes que la inmunotransferencia y los ensayos ELISA tradicionales.
Solo para uso en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Cada kit incluye:
Tiras de pocillos
El sistema MAGPIX™ es un sistema de detección fluorescente versátil y compacto basado en la tecnología xMAP™ probada de Luminex. El sistema es una plataforma de inmunoensayo simple diseñada para el análisis simultáneo de hasta 50 marcadores intracelulares y extracelulares en muestras biológicas individuales. El sistema MAGPIX™ proporciona a los usuarios una potente herramienta de multiplexado que ofrece un mayor rendimiento de las muestras, mayor flexibilidad en los ensayos, un volumen reducido de muestras y menores costes que la inmunotransferencia y los ensayos ELISA tradicionales.
Solo para uso en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Especificaciones
Especificaciones
Línea de productos | MAGPIX™ |
Condiciones de envío | Hielo húmedo |
Para utilizar con (equipo) | Instrumentos Luminex™, sistema MAGPIX™ |
Cantidad | 25 reacciones |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
B92571 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | MPXPVERK25 |
B93966 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | MPXPVERK25 |
B95254 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | MPXPVERK25 |
B96515 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | MPXPVERK25 |
B98826 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | MPXPVERK25 |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Novex™ Kit de verificación de rendimiento MAGPIX™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido