Learn More
JULABO™ Caudalímetro magnético-inductivo
Intervalo de temperatura de trabajo de 40 a 130 °C Este caudalímetro se puede utilizar con JULABO™ Thermal HL30 y mezclas de agua-glicol, adecuado para modelos PRESTO™.
Marca: JULABO™ 8980732
Descripción
- Tecnología de medición: magnético-inductivo
- Fluidos adecuados: Thermal HL30, agua-glicol
- Intervalo de temperatura de trabajo: De -40 a +130 °C
- Exactitud: Del 1,56 al 0,51 %
- Caudal: De 1 a 100 l/min 1)
- Conectores de fluido: M30x1,5 macho 2)
- Diámetro del tubo: DN15 o DN25
- Señal de salida: 4 - 20 mA
- Alimentación eléctrica principal: 100-230 V/50-60 Hz
- Fuente de alimentación y cable de señal analógica de 2,5 m para conectar a PRESTO incluidos.
- Montado en bastidor (altura aprox. de 500 mm)
1) Puede ser necesario una derivación de fluidos controlada electrónicamente para caudales pequeños
2) Pueden necesitarse adaptadores
Especificaciones
Caudalímetro | |
M30x1,5 macho | |
Modelos Julabo™ PRESTO™ | |
100-230 V, 50-60 Hz | |
DN 25 |
Del 3,21 al 0,53 % | |
LPM 300 | |
MID DN25 | |
De -40 °C a +130 °C | |
17,5 kg |