Learn More
Solución de magnesio para ICP, 100 mg/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Especificaciones
Especificaciones
La solución contiene | HNO3 |
Concentración | 1 g/L |
Cantidad | 250 mL |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Título del producto
Solución de magnesio para ICP, 100 mg/l, matriz HNO3, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido