missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAGEA3, Mouse anti-Human, Clone: 6D10, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00004102-M01.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: TLVEVTLGEVPAAESPDPPQSPQGASSLPTTMNYPLWSQSYEDSSNQEEEGPSTFPDLESEFQAALSRKVAEspecificaciones
MAGEA3 | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
melanoma antigen family A, 3 | |
HIP8/HYPD/MAGE3/MAGEA6/MGC14613 | |
Mouse | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Antibody |
ELISA, Western Blot | |
6D10 | |
In 1x PBS, pH 7.4 | |
NM_005362 | |
MAGEA3 | |
MAGEA3 (NP_005353, 44 a.a. ∼ 114 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
RUO | |
4102 | |
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
MAGEA3, Mouse anti-Human, Clone: 6D10, Abnova™ > 100μg; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido