Learn More
Hellma Cubetas macro, 110-QS (par)
Cubeta de vidrio de cuarzo de alta pureza Suprasil™ con tapón de PTFE.
480.02€ - 940.00€
Especificaciones
Material | Cuarzo Suprasil |
---|---|
Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Anchura (métrico) interior | 9,5 mm |
Grosor (métrico) | Grosor de base: 1,5 mm |
Incluye | Tapones de PTFE |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Trayectoria óptica | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Trayectoria óptica | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15910421
|
Hellma
110-1-PK-40 |
350 μl | 1 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15930421
|
Hellma
110-5-PK-40 |
1750 μl | 5 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Fabricado con cuarzo de alta pureza Suprasil™
- Rango UV/VIS
- Tapones de PTFE incluidos
Especificaciones
Cuarzo Suprasil | |
9,5 mm | |
Tapones de PTFE | |
De 200 a 2500 nm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Grosor de base: 1,5 mm | |
2/paq. | |
12,5 mm |