Learn More
Hellma Macrocubetas, 110-QS (par)
Descripción
- Fabricado con cuarzo de alta pureza Suprasil™
- Rango UV/VIS
- Tapones de PTFE incluidos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 350 μl |
| Material | Cuarzo Suprasil |
| Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Anchura (métrico) interior | 9,5 mm |
| Grosor (métrico) | Grosor de base: 1,5 mm |
| Incluye | Tapones de PTFE |
| Cantidad | 2/paq. |
| Trayectoria óptica | 1 mm |
| Wavelength Range | 200 - 2500 nm |
| Altura (métrico) | 52 mm |
| Mostrar más |