Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños MAbPac™ SEC-1 Código de producto.: 15590244
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños MAbPac™ SEC-1
Código de producto. 15590244 Tienda Thermo Scientific Productos
150 mm, 2,1 mm, cada uno
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
150 mm
300 mm
300 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
4 mm
7,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15590244
Marca: Thermo Scientific™ 088790
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Utilice estas columnas de SEC para el análisis de anticuerpos monoclonales (mAb), incluida la separación de alta resolución de monómeros, agregados y fragmentos.
Utilice las columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaño Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 para el análisis de la separación de anticuerpos monoclonales (mAb) de gran resolución, incluidos monómeros, agregados y fragmentos Fab y Fc derivados de la proteólisis. Estas columnas de cromatografía de exclusión por tamaño (SEC) ofrecen un rendimiento superior, incluso en condiciones no desnaturalizantes, así como en fases móviles altas y bajas en sal y en eluyentes volátiles.
Columnas de SEC de alto rendimiento para análisis de mAb
  • Capa hidrófila unida que reduce las interacciones no deseadas entre las biomoléculas y la fase estacionaria
  • Carcasa no metálica y biocompatible PEEK que elimina la contaminación metálica del dispositivo de la columna
  • La unión de superficie estable conduce a un sangrado bajo de la columna y proporciona compatibilidad con MS, ELSD y la detección CAD Thermo Scientific™ Dionex™ Corona™
  • Envase resistente de la columna que ofrece fiabilidad, reproducibilidad y una larga vida útil de la columna
  • Las columnas están disponibles en partículas de 5 μm de tamaño y 150 o 300 mm de longitud, con un diámetro de poro medio de 300 Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Química de columna Exclusión por tamaño
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 600 psi (40 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2,5 hasta 7,5
Tamaño de poro 300 Å
Cantidad Unitary
Disolventes Disolventes orgánicos al 100 %
Temperatura 30 °C
Tipo USP L59
Fase estacionaria Diol patentado
Línea de productos MAbPac
Material de embalaje Sílice esférica porosa de alta pureza
Tipo de columna Exclusión por tamaño
Fase Exclusión por tamaño
Material Acero inoxidable
Técnica Bio-LC
Características ecológicas Responsibly packaged
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote001217 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Código de producto088790
Número de lote001226 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Código de producto088790
Número de lote001225 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Código de producto088790
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños MAbPac™ SEC-1 >