Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños MAbPac™ SEC-1
Utilice estas columnas de SEC para el análisis de anticuerpos monoclonales (mAb), incluida la separación de alta resolución de monómeros, agregados y fragmentos.
Brand:  Thermo Scientific™ 088789
1726.83 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 View more versions of this product
Product Code. 15580244
  • 1740.00€ / cada uno
Only null left
Fecha estimada de envoi: 22-10-2025
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Utilice las columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaño Thermo Scientific™ MAbPac™ SEC-1 para el análisis de la separación de anticuerpos monoclonales (mAb) de gran resolución, incluidos monómeros, agregados y fragmentos Fab y Fc derivados de la proteólisis. Estas columnas de cromatografía de exclusión por tamaño (SEC) ofrecen un rendimiento superior, incluso en condiciones no desnaturalizantes, así como en fases móviles altas y bajas en sal y en eluyentes volátiles.
Columnas de SEC de alto rendimiento para análisis de mAb
  • Capa hidrófila unida que reduce las interacciones no deseadas entre las biomoléculas y la fase estacionaria
  • Carcasa no metálica y biocompatible PEEK que elimina la contaminación metálica del dispositivo de la columna
  • La unión de superficie estable conduce a un sangrado bajo de la columna y proporciona compatibilidad con MS, ELSD y la detección CAD Thermo Scientific™ Dionex™ Corona™
  • Envase resistente de la columna que ofrece fiabilidad, reproducibilidad y una larga vida útil de la columna
  • Las columnas están disponibles en partículas de 5 μm de tamaño y 150 o 300 mm de longitud, con un diámetro de poro medio de 300 Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Exclusión por tamaño
2,1 mm
1000 psi (70 bar)
Desde 2,5 hasta 7,5
Unitary
30 °C
Diol patentado
Sílice esférica porosa de alta pureza
Exclusión por tamaño
Responsibly packaged
Columna de análisis
300 mm
5 μm
300 Å
Disolventes orgánicos al 100 %
L59
MAbPac
Exclusión por tamaño
Acero inoxidable
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Certificates
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote001110 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog Number088789
Número de lote001107 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog Number088789
Número de lote001108 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog Number088789
Número de lote001111 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog Number088789
Número de lote001109 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog Number088789
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños MAbPac™ SEC-1 >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.