Learn More
Applied Biosystems™ M13 Sequencing Forward Primer, HPLC
Cebador directo de secuenciación M13, HPLC
Marca: Applied Biosystems™ A15637
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Utilice nuestra herramienta para encontrar y solicitar cebadores prediseñados para PCR y secuenciación Sanger. Estos cebadores, sin SNP ni dímeros, específicos del objetivo y adecuados para condiciones de PCR universal, se pueden solicitar sin modificar, con extremo M13, purificados por HPLC o desalados. Todos los cebadores se comprueban mediante espectrometría de masas.
Título del producto
Applied Biosystems™ M13 Sequencing Forward Primer, HPLC > 1 unidad