Learn More
Applied Biosystems™ M13 Sequencing Forward Primer, HPLC
Cebador directo de secuenciación M13, HPLC
Marca:  Applied Biosystems™ A15637
Código de producto. 15554374
  • 66.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Utilice nuestra herramienta para encontrar y solicitar cebadores prediseñados para PCR y secuenciación Sanger. Estos cebadores, sin SNP ni dímeros, específicos del objetivo y adecuados para condiciones de PCR universal, se pueden solicitar sin modificar, con extremo M13, purificados por HPLC o desalados. Todos los cebadores se comprueban mediante espectrometría de masas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Un solo tubo, secado
Espectrometría de masas
Cebador directo de secuenciación M13 (-21)
Primer de secuenciación directa M13 (-21)
HPLC
Sólido
Sólido
Cebador directo de secuenciación M13 (-21), 50 nmol, purificación mediante HPLC, producción mínima específica de 900 pmol, secuencia 5' TGTAAAACGGGCCAGT. Se suministra en un solo tubo. Secado. Se utiliza para los cebadores de secuenciación de ciclos BigDye™
5' TGTAAAACGACGGCCAGT
50 nmol
Cebadores de secuenciación de ciclos BigDye™
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Applied Biosystems™ M13 Sequencing Forward Primer, HPLC > 1 unidad