Learn More
MP Biomedicals™ TallPrep™ Lysing Matrix E, 4.5 mL Tubes
La matriz de lisado E TallPrep™ contiene esferas de cerámica, esferas de sílice y gránulos de vidrio para molienda de suelos, heces, lodos y otras muestras ambientales.
Marca: MP Biomedicals™ 116974050
287.26 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Los tubos de la matriz de lisado E contienen esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm y gránulos de vidrio de 4 mm. Se utilizan con instrumentos FastPrep o cualquier batidor para lisar y moler muestras ambientales para la extracción de ácidos nucleicos. La matriz de lisafo E también es eficaz en la lisis de muestras mixtas, como tejido con infección microbiana para la extracción de ARN de tumores y otros tejidos difíciles.
- Tamaño del tubo: 4,5 mL
- Tipos de muestras: Tierra, heces, sedimentos, aguas residuales, lodos, compost, rizosfera
- Composición de la matriz: Esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm y dos gránulos de vidrio de 4 mm
Especificaciones
Esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm, gránulos de vidrio de 4 mm | |
Suelo, Medioambiente, Deposiciones | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisado E | |
Sin ARNasa |
Temperatura ambiente | |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
50 tubos de 4,5 mL |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.