Learn More
BUCHI Liofilizador con control Lyovapor™ L-200 Pro con 6 estantes térmicos
El compacto Lyovapor™ L-200 combina una liofilización de alta calidad (-55 °C, 6 kg) con un alto nivel de automatización. Infinite-Control™ garantiza la creación de métodos sencilla, la ejecución de métodos, el registro de datos, la grabación de gráficos en tiempo real y la interrupción, si es necesario, desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Marca:  BUCHI 11L200PH2612103001
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17254824
  • 34575.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Liofilización de alta calidad (55 °C, 6 kg) con un alto nivel de automatización
  • La interfaz intuitiva permite ver todos los parámetros de proceso en solo un vistazo
  • Una cámara de secado modular es adaptable a las necesidades de aplicación
  • Fácil acceso a válvulas de conexión, sensores y bombas de vacío
Características
  • La diferencia de temperatura se puede utilizar con sensores de temperatura del producto opcionales para la determinación de puntos finales
  • El estado de protección de la muestra reduce la presión y detiene el calentamiento si la temperatura de la muestra supera los parámetros establecidos
  • Cámaras de secado flexibles con distancias de estantes ajustables
  • Se puede añadir una interfaz adicional y colocarla fuera de la campana extractora para controlar el proceso en el exterior
  • Hay disponibles servicios completos para soporte de aplicaciones, formación, mantenimiento preventivo y documentación de IQ/OQ
Infinite Control™
  • Funcionamiento y manejo de métodos sencillos
  • Registro de datos e informes personalizados
  • Diagrama y esquema del proceso en tiempo real
  • Guarde muestras valiosas con el estado de protección de la muestra
  • Acceda a los parámetros del proceso en cualquier dispositivo con cómodas notificaciones push
Especificaciones
Especificaciones
6 kg
Sin CFC R507
Acero inoxidable
Infinite-Control™
No
Liofilización, sublimación
IP 20
220/240 V
1,8 kW (máx.)
De -55 °C a +30 °C
Lyovapor™ L-200 Control Pro
6 Estantes de calefactables
máx.
Edwards nXDS6iC
58,5 x 46 x 51 cm
10 A (Orejeta)
50 Hz
75 kg
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BUCHI Liofilizador con control Lyovapor™ L-200 Pro con 6 estantes térmicos > Edwards nXDS6iC, temperatura, no