missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ludwig Schneider™ Exact-Temp Bottle-Encased Nonmercury Incubator Thermometers

Certified chamber thermometers, graduated in 0.1°C or 0.5°C

Marca:  Ludwig Schneider™ I31001S

Encompass_Preferred

Código de producto. 11762073

  • 130.67€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Añadir a la cesta

Alertas:

The items indicated contain mercury. Do not put products containing mercury in the trash. They should be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Total immersion thermometers encased in PETG resin bottles filled with ethylene glycol
  • All thermometers coated with PTFE resin except 15-160-2

  • Thermometers have dual magnets for attaching to wall or door
  • Choose thermometers filled with mercury, Blue-Spirit™ (kerosene-filled), or Red-Spirit™ (kerosene-filled)
  • Blue-Spirit thermometers for freezers, refrigerators, and incubators also available without coating
  • Blue-Spirit and mercury-filled come graduated in 0.1°C increments for most temperature ranges to enhance critical measurements demanded by regulatory agencies
  • 0.1°C division thermometers are encased in 60mL bottles; 0.5°C division thermometers, in 30mL bottles

For use in chambers such as freezers, refrigerators, incubators, ovens and for ambient use

Certifications

Individually calibrated and certified traceable to standards provided by NIST™ (certificate included)

Especificaciones

Especificaciones

inmersión total
190 mm
45 °C
De 25 °C a 45 °C
7.48 in.
Alcohol azul
25°C
0,1 °C
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto
Ludwig Schneider™ Exact-Temp Bottle-Encased Nonmercury Incubator Thermometers

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado