Learn More
Invitrogen™ Luc-Screen™ Extended-Glow Luciferase Reporter Gene Assay System Código de producto.: 12624295
Invitrogen™ Luc-Screen™ Extended-Glow Luciferase Reporter Gene Assay System
Código de producto. p-7078185
1000 ensayos, cada uno
Click to view available options
Cantidad:
1000 ensayos
10000 ensayos
200 ensayos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12624295
Marca: Invitrogen™ T1033
Includes
Dos tampones de reacción
El sistema de ensayo de genes indicadores de luciferasa con brillo ampliado Thermo Scientific Luc-Screen con emisión de luz de brillo ampliado está diseñado para la detección sensible de la enzima indicadora de luciferasa de luciérnaga en cultivos celulares de microplacas. Se obtiene una señal lineal con
  • El formato de ensayo homogéneo permite la detección la luciferasa luciérnaga en presencia de medios de cultivo normales sin la eliminación de medios y sin un paso adicional de lisis celular, lo que crea el procedimiento de ensayo más fácil y más racionalizado posible
  • La cinética del ensayo luminiscente proporciona una ventana durante la cual se pueden realizar mediciones, facilitando las aplicaciones de HTS donde se utiliza la automatización del ensayo
  • El amplio rango dinámico del ensayo de luciferasa luciérnaga permite al usuario medir el nivel enzimático con precisión desde femtogramos hasta nanogramos
  • La sensibilidad del ensayo es de 100 a 1000 veces mejor que con los ensayos isotópicos/no isotópicos para cloranfenicol acetil transferasa (CAT) o los ensayos colorimétricos/fluorescentes para β-galactosidasa, lo que proporciona mayor sensibilidad que las tecnologías de ensayo de la competencia
  • El ensayo de alta sensibilidad con un amplio rango dinámico permite la detección de niveles altos y bajos de informadores sin realizar numerosas diluciones de la muestra
  • El kit de ensayo de genes indicadores no radioactivos elimina los radioisótopos
  • El ensayo se puede completar en aproximadamente una hora, lo que proporciona una respuesta rápida del ensayo
Sensible
La luciferasa es un indicador ideal debido a la alta sensibilidad de la detección y la ausencia de actividad de la luciferasa endógena en células de mamíferos. El ensayo Luc-Screen combina convenientemente la lisis celular en pocillos en presencia de medio de cultivo con un ensayo de alta sensibilidad que muestra cinética de emisión de luz de brillo prolongado. La señal de luz se puede medir entre 10 minutos y varias horas después de añadir los reactivos del ensayo, lo que proporciona una gran flexibilidad en el tiempo entre la adición y la medición del reactivo.
Alto procesamiento
El sistema Luc-Screen está diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad de ensayo en un formato de alto rendimiento y se puede utilizar en luminómetros sin inyectores automáticos. El sistema Luc-Screen está formulado para proporcionar un ensayo de luciferasa cómodo y fácil de usar, optimizado para su uso en pruebas de detección de alto rendimiento. La alta sensibilidad del ensayo Luc-Screen va acompañada de un amplio rango dinámico.
Especificaciones
  • Tipo de ensayo: Ensayo de luciferasa
  • Células compatibles: Células de mamíferos
  • Método de detección: Quimioluminiscente
  • Para utilizar con el equipo: Luminómetro (microplaca)
  • Forma: Líquido
  • Formato: Placa de 96 pocillos
  • Presentación de datos: Extremo
  • Tipo de muestra (específico): Cultivos celulares
  • Sustrato: Luciferina
  • Propiedades de sustrato: Sustrato químico
  • Tipo de sustrato: Sustrato de luciferasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de ensayo de gen indicador de luciferasa
Método de detección Quimioluminiscente
Para utilizar con (equipo) Luminómetro (microplaca)
ensayo Ensayo de luciferasa
Contenido y almacenamiento Este kit contiene dos tampones de reacción.
Almacenar el producto a -20 °C.
Células compatibles Células de mamíferos
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Presentación de datos Extremo
Tipo de muestra Cultivos celulares
Sustrato Luciferina
Tipo de sustrato Sustrato de luciferasa
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Enzima diana Luciferasa
Línea de productos Luc-Screen™, NovaBright™
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de enzimas
Cantidad 1000 ensayos
Formulario Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Invitrogen™ Luc-Screen™ Extended-Glow Luciferase Reporter Gene Assay System >