Learn More
Invitrogen™ LRRK2 [G2019S] Recombinant Protein
Mutations in the leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) gene, which codes for a multidomain protein kinase, are considered the most common genetic cause of late-onset autosomal-dominant Parkinson's disease.
552.00€ - 12470.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_940980.3 |
---|---|
Alias de gen | AURA17, DARDARIN, PARK8, RIPK7, ROCO2 |
Familia Quinasa | LRRK Kinase Family |
Especie | Human |
Etiqueta de proteína | DYKDDDDK |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15458363
|
Invitrogen™
A15201 |
100μg |
2640.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15310861
|
Invitrogen™
A15200 |
10 μg |
552.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15468363
|
Invitrogen™
A15202 |
1mg |
12470.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This full-length, purified and active LRRK2 G2019S mutant protein may be useful in research to better understand the most common Parkinson's disease-relevant mutant, as well as to explore the mechanisms underlying the disease.
- Increase disease relevance by interrogating a purified and active full-length LRRK2 protein
- Uncover novel compounds or hits specific to the full-length form
- Advance Parkinson 's research using the full-length protein and validated assays
Especificaciones
NP_940980.3 | |
LRRK Kinase Family | |
DYKDDDDK |
AURA17, DARDARIN, PARK8, RIPK7, ROCO2 | |
Human | |
Mammalian |