Learn More
RL Enterprises™ Microquemador de gas natural con conector NF atornillado G 1/2
Un quemador de latón chapado en níquel con regulación de aire.
Marca:  RL Enterprises™ 4014/1BSP
Código de producto. 11735406
  • 39.60€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-10-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Intervalo de temperatura de 900° a unos 1000°C
  • Sin luz piloto
  • Regulación de gas por válvula de aguja
  • Quemador de acero cromado, base de hierro fundido
Especificaciones
Especificaciones
Microquemador
3 mm
88 mm
1 unidad
Butano, propano, LPG
Conector NF atornillado G 0,5 pulg
Con conector NF atornillado G 1/2
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
RL Enterprises™ Microquemador de gas natural con conector NF atornillado G 1/2 > Altura: 88 mm