Learn More
Lovibond™ Colorímetro modelo F
Instrumento versátil para la medición del color de productos que transmiten la luz, así como sólidos opacos, polvos y pastas
Marca: Lovibond™ 180000
Includes: Se suministra con un juego completo de 11 gradillas que contienen filtros de vidrio de color permanente para la escala de color Lovibond (rojo 0,1-0,9, 1,0-9,0, 10,0-70; amarillo 0,1-0,9, 1,0-9,0, 10,0-70; azul 0,1-0,9, 1,0-9,0, 10,0-40; neutro 0,1-0,9, 1,0-3,0), un revestimiento de cámara de muestra con una referencia de PVC blanco, una referencia blanca de repuesto, un par de bombillas de repuesto, celdas de vidrio fundido rectangulares (cada una de 2,54 cm [1 in] y 13,3 cm [5,25 in]), una hoja de registro de análisis de color e instrucciones.
Descripción
Colorímetro visual diseñado para optimizar el uso de los filtros de vidrio Lovibond™ con el fin de expresar el color en términos de Lovibond rojo, amarillo, azul y neutro. Se organiza con dos campos de visión adyacentes, vistos a través del tubo de observación, de modo que el producto en el campo de muestra y una superficie reflectante blanca en el campo de comparación se observan uno al lado del otro, adecuadamente iluminados. Los vidrios Lovibond se introducen en el campo de comparación mediante un sencillo sistema de gradillas deslizantes, que permite al usuario comparar el color de la luz que se transmite a través de la muestra o se refleja en ella con el que se transmite a través de los vidrios. También se suministra una serie de vidrios neutros en gradillas; estos se pueden introducir en el campo de muestra para atenuar el color de los productos que son demasiado brillantes para obtener una buena coincidencia de color utilizando vidrios de color Lovibond rojo, amarillo o azul. Las gradillas se cambian hasta que se encuentra una coincidencia visual de color para la luz de la muestra y su color puede expresarse en unidades Lovibond.
- Para aplicaciones que incluyen grasas y aceites grasos, laca blanqueada, productos químicos líquidos y productos farmacéuticos
- Estándares de color de vidrio alojados en gradillas resistentes
- Fuente de alimentación externa regulada de baja tensión
- El sistema óptico prismático proporciona una mejor correspondencia cromática
- Vista de campo equilibrada
- Fuente de luz halógena de tungsteno difusa
- Revestimiento de cámara de muestras reemplazable
- Diseñado para facilitar la limpieza y el mantenimiento
- Principio de medición: visual, en términos de unidades Lovibond
- Modos: transmitancia, reflectancia
- Intervalo: 0,1-79,9 rojo, amarillo; 0,1-49,9 azul; 0,1-3,9 neutro
- Resolución: 0,1 unidad Lovibond
- Sistema óptico: Once gradillas de nailon reforzado con fibra de vidrio que contienen un intervalo graduado de vidrios de color Lovibond
- Sistema de visualización: completamente ajustable, prismático con filtro azul integral para la estandarización de la luz
- Fuente de luz: 2 x 12 V, lámpara halógena de tungsteno de 10 W.
- Iluminante: se aproxima a la luz del día
- Trayectoria óptica: hasta 153 mm
- Paquete de alimentación: 12 V CA, conmutable para adaptarse a la alimentación de 220/110 V
Certifications
Con marcado CE
Especificaciones
CE | |
12 V | |
23 cm | |
Entre 0,1 y 153 mm | |
18,29 lb | |
12,99 in |
Halógeno de tungsteno | |
9,05 in | |
Acero fabricado texturizado | |
0,1 unidad Lovibond | |
8,3 kg | |
33 cm |