Learn More
Lovibond™ Reactivos de repuesto para el colorímetro MD600: Cloruro T1
Para utilizar con los colorímetros MD600 y el espectrofotómetro SpectroDirect
Marca: Lovibond™ 515910BT
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Blanco | |
Tableta | |
Colorímetro MC500, MD600 y espectrofotómetro SP600 | |
De 0,5 a 25 mg/l | |
Nitrato de plata/turbidez |
1,7 | |
Análisis de la calidad del agua | |
100 | |
20 °C | |
Comprimido de cloruro T1 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Chloride T1
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydrogensulphate
Título del producto
Lovibond™ Reactivos de repuesto para el colorímetro MD600: Cloruro T1 > Comprimidos de cloruro T1; cantidad: 100
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido