Learn More
Lovibond™ Celdas de muestra con tapas negras
Celda de muestra para su uso con turbidímetros Lovibond™.
Marca:  Lovibond™ 197655
Código de producto. 11739139
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Incluye tapas
  • 12 por pack
Especificaciones
Especificaciones
Turbidímetros Lovibond TB350, TB211 y TB300
Tapas
Vidrio óptico
12/paq.
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lovibond™ Celdas de muestra con tapas negras > Paquete de 12