Learn More
Lovibond™ Disco comparador de color de agua para el comparador 700 Nesslerizer
Marca: Lovibond™ 284160
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Disco comparador de color de agua para el comparador 700 Nesslerizer
Especificaciones
Medición del color del agua potable con un patrón de color fácilmente reproducible | |
De 30 a 70 unidades de color | |
Disco Comparator de color de agua |
Comparador 700 Nesslerizer | |
Pt-Co o APHA |
Título del producto
Lovibond™ Disco comparador de color de agua para el comparador 700 Nesslerizer > Disco comparador de color de agua para el comparador 700 Nesslerizer
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido