Learn More
Lovibond™ Kits de prueba CHECKIT™ Comparator: Hierro
Kits de pruebas precisos para análisis de agua rutinarios
Marca:  Lovibond™ 147220
Código de producto. 10346762
  • 75.85€ / cada uno
Includes:
  • Carcasa Aqua Comparator
  • Disco Aqua Comparator
  • Pastillas de hierro LR (paquete de 100)
  • Pastillas de hierro (II) LR (paquete de 100)
  • 2 células de muestras de 13,5 mm
  • Triturador de pastillas
  • Instrucciones
  • Estuche de transporte
Descripción
Descripción
  • Fácil de usar: Añada reactivo a la celda de muestra, gire el disco hasta que el color coincida con la muestra y lea el valor de concentración
Especificaciones
Especificaciones
± 5 %
Carcasa Aqua comparator™, disco aqua comparator™, pastillas de hierro LR, pastillas de hierro (II) LR, 2 células de muestras de 13,5 mm, trituradora de pastillas, instrucciones, maletín de transporte
De 0 a 1 mg/l
Análisis de agua periódico
100
Kit de prueba de hierro LR
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lovibond™ Kits de prueba CHECKIT™ Comparator: Hierro > Hierro; 0,05-1,0 mg/l