Learn More
Lonza™ MEM de Eagle de BioWhittaker™ con Hanks' BSS
Especificaciones
Tipo de producto | MEM Eagle/HBSS |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Sterilization Method | Filtración esterilizante a través de dos filtros consecutivos de 0,2μm de grado farmacéutico |
Sin aditivos | No Glutamine |
Cantidad | 500 mL |
Descripción
El MEM de Eagle es adecuado para un amplio espectro de tipos de células de mamíferos.
Especificaciones
MEM Eagle/HBSS | |
Filtración esterilizante a través de dos filtros consecutivos de 0,2μm de grado farmacéutico | |
500 mL |
Estéril | |
No Glutamine | |
De 15° a 30 °C |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Lonza™ MEM de Eagle de BioWhittaker™ con Hanks' BSS