Learn More
Lontrel (Clopiralida), SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Marca: SPEX Certiprep S-2354
Includes: Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Descripción
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Analito | N.º de CAS | Concentración |
---|---|---|
Lontrel (Clopiralida) | 1702-17-6 | 1000 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Lontrel (Clopyralid) | |
0.1, 99.9 | |
El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos | |
1 mL |
2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar | |
0.1, 99.9 | |
64-17-5 | |
Methanol-P&T |
Seguridad y manipulación
- Lontrel
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: methanol
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio