Learn More
Hamilton™ Muestreador automático de larga vida útil
Marca:  Hamilton™ 75830
Código de producto. 10401973
  • 114.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Sí
25/Paq.
3 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Hamilton™ Muestreador automático de larga vida útil > Diámetro: 17 mm