Learn More
Thermo Scientific™ Monitor de nivel
Para su uso con sistemas de conservación criogénica Thermo Scientific™ Locator y Locator Plus.
Marca: Thermo Scientific™ CN509X7-70
Descripción
Proteja las muestras biológicas irreemplazables con el control de nivel de NL2Thermo Scientific™, uno de los controles de nivel de nitrógeno más avanzados disponibles. Diseñado para minimizar la evaporación del nitrógeno líquido, el monitor se destina al uso con los sistemas de almacenamiento criogénico Thermo Scientific™ Locator™ y Locator Plus.
Control de nivel ultrasónico
- Minimiza la conducción y la evaporación del nitrógeno líquido.
- El indicador de fácil lectura muestra continuamente el volumen de nitrógeno líquido en incrementos de 5,4 cm (2,3 pulg).
- Las alarmas visuales y sonoras indican los niveles bajos de nitrógeno.
Especificaciones
monitor de Nivel | |
Locator 8 Plus | |
100/240 V |
Dispositivo de medición de NL2 | |
Alarma |