Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tornasol, puro, indicador de grado
Código de producto. 10494205 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
500 g, Frasco de vidrio, 500 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 1393-92-6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1393-92-6
Número MDL MFCD00131528
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Litmus
Índice Merck 15, 5603
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: partially soluble in alcohol
Espectro infrarrojo Auténtico
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual from pH 4.8 (red) to pH 8.3 (blue)
Color Negro-azul a azul
Cantidad 500 g
Forma física Polvo o gránulos
Nombre del producto
  • Litmus
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Tornasol, puro, indicador de grado >