Learn More
Indicador de pH, indicador (pH de 5 a 8), para titulación, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
500 g
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Litmus |
Nombre de nota | Indicator (pH 5-8), for titration |
% mín. CAS | ≥90.0000% |
% máx. CAS | ≤100.0000% |
Fórmula lineal | CHCl3 |
Grado | Reactivo analítico |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 500 g |
Título del producto
Indicador de pH, indicador (pH de 5 a 8), para titulación, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido