Learn More
Solución estándar de litio 1000 ppm (1 mg/ml), para cromatografía de pares de iones, lista para su uso, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
Especificaciones
Especificaciones
Envase | Frasco de plástico HDPE |
Forma física | Líquido |
Número MDL | 134051 |
Cantidad | 100 mL |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Solución estándar de litio 1000 ppm (1 mg/ml), para cromatografía de pares de iones, lista para su uso, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido