Learn More
Patrón de litio para ICP, 10 000 μg/ml en HNO3 al 5%, SPEX CertiPrep™ Código de producto.: 10030542
compliance-icons
Patrón de litio para ICP, 10 000 μg/ml en HNO3 al 5%, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10030542 Tienda SPEX Certiprep Productos
125 mL, Frasco de LDPE lixiviación triple
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Código de producto. 10030542
Marca: SPEX Certiprep PLLI23Y
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalitoConcentración
Li10.000 μg/ml
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
CAS 7439-93-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Fórmula molecular Li
Peso molecular (g/mol) 6.94
Número MDL MFCD00134051
Clave InChI WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3028194
ChEBI CHEBI:30145
Nombre IUPAC litio
SMILES [Li]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix 5% HNO3
Cantidad 125 mL
Grado Assurance
compliance-icons
Nombre del producto
  • 10,000µg/ml lithium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: lithium carbonate, nitric acid
Product intended for laboratory use only
Título del producto
Patrón de litio para ICP, 10 000 μg/ml en HNO3 al 5%, SPEX CertiPrep™ >