Learn More
Metaborato de litio/bromuro de litio (99,5 %/0,50 %), cristal, flujo de fusión de grado puro para la preparación de muestras, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
- Flujo de fusión de grado puro
- 1 kg
- Metaborato de litio/bromuro de litio (99,5 %/0,50 %)
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lithium Metaborate/Lithium Bromide |
Nombre de nota | Fusion Flux Pure |
Cantidad | 1 kg |
Grado | Pure |
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Título del producto
Metaborato de litio/bromuro de litio (99,5 %/0,50 %), cristal, flujo de fusión de grado puro para la preparación de muestras, SPEX CertiPrep™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido