Learn More
Solución de cloruro de litio, 1 mol/l, solución de llenado no acuosa, Reagecon™ Código de producto.: 11553172
compliance-icons compliance-icons
Solución de cloruro de litio, 1 mol/l, solución de llenado no acuosa, Reagecon™
Código de producto. 11553172 Tienda Reagecon Productos
100 mL, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. 11553172
Marca: Reagecon EFSLICL
Especificaciones
Cantidad 100 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteEFSLC25D1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/04/2025 Código de productoEFSLICL
Número de loteEFSLC24A1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/03/2025 Código de productoEFSLICL
Número de loteEFSLC23A1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/01/2024 Código de productoEFSLICL
Número de loteEFSLC20J1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2022 Código de productoEFSLICL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ELECTRODE FILLING SOLUTION 1M LiCl in Isopropanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: PROPAN-2-OL AR., lithium chloride
Título del producto
Solución de cloruro de litio, 1 mol/l, solución de llenado no acuosa, Reagecon™ >