Learn More
Lithium chloride, Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, 99%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15687130 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 15687130
Marca: Honeywell-Fluka 793620100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
flujo libre, uso con reactivos, anhidro, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-41-8
Fórmula molecular ClLi
Peso molecular (g/mol) 42.39
Número MDL MFCD00011078
Clave InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMILES [Li+].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1,360°C
Nombre del producto químico o material Lithium chloride
Punto de fusión 605°C (literature)
Nombre de nota Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, 99%
% máx. CAS ≤100.0000%
Cantidad 100 g
Fórmula lineal LiCl
Nombre IUPAC litio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.39
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reactivo
Envase Poly Bottle
Densidad 2.07 g/cm3