Learn More
Bis(trimetilsitil)amida de litio, solución de 1M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15462132
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Bis(trimetilsitil)amida de litio, solución de 1M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7077198 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
100 mL, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
Código de producto. 15462132
Marca: Thermo Scientific Acros 209551000
Spotlight
Usar código promocional 24156 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4039-32-1 | C6H18LiNSi2 | 167.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium bis(trimethylsilyl)amide
CAS 4039-32-1, 109-99-9
Densidad 0.9000g/mL
Punto de ebullición 65.0°C
Temperatura de inflamación −21°C
Fórmula molecular C6H18LiNSi2
Fórmula lineal ((CH3)3Si)2NLi
Cantidad 100 mL
Fieser 04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194
Gravedad específica 0.9
Sinónimo lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Clave InChI YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Nombre IUPAC litio;bis(trimetilsilil)azanida
Peso molecular (g/mol) 167.33
PubChem CID 2733832
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.33
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteA0467275 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Código de producto209551000,209558000
Número de loteA0455049 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/03/2024 Código de producto209551000,209558000
Número de loteA0451306 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/10/2023 Código de producto209551000,209558000
Número de loteA0399048 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Código de producto209551000,209558000
Número de loteA0395093 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Código de producto209551000,209558000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bis(trimetilsitil)amida de litio, solución de 1M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >