Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas capilares para GC LIPODEX™ C
Permiten analizar muchos compuestos sin derivatización. Las columnas capilares Macherey-Nagel™ LIPODEX™ C para GC son fases con siete unidades de glucosa β-ciclodextrina para la separación de los enantiómeros en la cromatografía de gases. Esta fase lipofílica con ligandos largos no polares es una fase no unida químicamente.
1375.00€ - 2065.00€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
Fase estacionaria | Lipodex™ C |
Tipo | Columna capilar para GC |
Temperatura máxima | Para operaciones isotérmicas: 200 °C, para isotermas cortas en un programa de temperatura: 220 °C |
Alertas:
El agua como disolvente está estrictamente prohibida para todas las fases de ciclodextrina. Se recomienda secar la muestra y disolverla en un disolvente no polar adecuado.
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10482191
|
Macherey-Nagel™
723364.25 |
25 m |
1375.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10177440
|
Macherey-Nagel™
723364.50 |
50 m |
2065.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Una ventaja importante de las columnas LIPODEX es que muchos compuestos pueden analizarse sin derivatización. Sin embargo, en el caso de ciertas sustancias, la enantioselectividad puede verse influida favorablemente por la formación de derivados. La alquilación regioselectiva o la acilación de los grupos hidroxilos conducen a fases lipofílicas con enantioselectividad variable, que son muy adecuadas para análisis de enantiómeros mediante GC.
No es posible hacer una predicción general sobre qué fase LIPODEX™ podría resolver una tarea de separación dada. Incluso para compuestos con pequeñas diferencias estructurales o dentro de series homólogas, la enantiodiferenciación puede ser muy diferente.
- Material de base: oligosacáridos cíclicos que constan de siete unidades de glucosa β-ciclodextrina unidas a través de α-1,4-enlaces
- heptakis-(2,3,6-tri-O-pentil)-β-ciclodextrina
- Ligandos: R2=R3=R6=pentilo; n=2
- Recomendadas para alcoholes, cianhidrinas, olefinas, ésteres de ácido hidroxicarboxílico, haluros de alquilo
Especificaciones
0,4 mm | |
Lipodex™ C | |
Para operaciones isotérmicas: 200 °C, para isotermas cortas en un programa de temperatura: 220 °C | |
Lipodex™ C | |
1 unidad |
0,25 mm | |
Columna capilar para GC | |
Separación de enantiómeros | |
No polar |