missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lipocalin 2 / NGAL Mouse, Clone: LCN2-Q4, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio QDX5-100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Lipocalin 2 / NGAL | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
NP_005555 | |
Mouse | |
100 μg | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
Lateral Flow | |
LCN2-Q4 | |
PBS (pH 7.4) | |
LCN2 | |
Protein G | |
RUO | |
3934 | |
IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Lipocalin 2 / NGAL Mouse, Clone: LCN2-Q4, enQuireBio™ > 100 μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido