Learn More
Agilent BioTek Lionheart FX Product Qualification Package - IQ/OQ/PQ
For Lionheart FX models
Marca:  Agilent BioTek 1450544
Código de producto. 16562152
  • 829.00€ / cada uno
Alertas:
Note: Product qualification packages include thorough procedures to allow a user to perform installation qualification, operational qualification and performance qualification. Periodic maintenance procedures are also included to assist in maintaining the instruments for optimal performance. Product qualification packages contain only documentation and procedures. Many of these procedures require the use of QC test solutions or other accessories, but these are not included with the product qualification packages.
Descripción
Descripción
  • Accesorio para la gama de instrumentos Agilent BioTek de lavadores de microplacas, lectores y generadores de imágenes de células
  • Se suministra en una unidad flash USB con el siguiente contenido:
    • Lista detallada de materiales necesarios
    • Procedimiento de cualificación de la instalación y lista de comprobación
    • Procedimiento de cualificación operativa
    • Procedimiento de cualificación del rendimiento
    • Hojas de cálculo de Microsoft Excel para los cálculos requeridos por los procedimientos
    • Procedimientos de mantenimiento
    • Libro de registro de 5 años para documentar todos los procedimientos/resultados
      • Toda la documentación está disponible en formato de archivo .doc y .pdf
Nota:
  • La placa de prueba de absorbancia (7260522) puede ser necesaria para ejecutar algunos procedimientos especificados para lectores de absorbancia y multimodo, pero no se incluye y debe pedirse por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cellular imaging instrumentation
For Lionheart FX models
Detailed required material list, Installation qualification procedure and checklist, Operational qualification procedure, Performance qualification procedure, Microsoft Excel spreadsheets for calculations, Maintenance procedures, 5 year logbook
Videos
  • BioTek Lionheart LX FX Automated Microscopes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      BioTek Lionheart LX FX
    Certificados
    Promociones
    Promociones
    Título del producto
    Agilent BioTek Lionheart FX Product Qualification Package - IQ/OQ/PQ > Lionheart FX Product Qualification Package - IQ/OQ/PQ