Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Imager Quantitation USB Dongle
Llave para el funcionamiento del software Gel Quant Express en uno o más ordenadores
Marca: Invitrogen™ 4466610
Includes: Una llave USB de activación del software Gel Quant Express
Descripción
Para utilizar este potente software de cuantificación y análisis, se debe introducir una llave de activación en un puerto USB libre del PC siempre que el software esté en uso. Con llaves USB adicionales, el software se puede utilizar en más de un ordenador simultáneamente.
- Acceda al potente software Gel Quant Express mediante una llave USB.
- La llave para el software Quantitation Gel Quant Express es una herramientas de software potente e intuitiva incluida con cada sistema E-Gel Imager.
- Para poder utilizar el software, debe insertarse la llave HASP en forma de llave USB en un puerto USB libre del ordenador.
- Cada sistema E-Gel Imager incluye una sola llave USB del software de cuantificación que permitirá una sola ejecución del software Gel Quant Express en el momento dado.
- Se requiere una llave USB aparte para cada ejecución del software Gel Quant Express Software en el momento dado.
- Solución compacta para adquisición de imágenes, análisis y documentación de geles de agarosa
- Sistema potente y flexible que permite documentar imágenes de geles utilizando varios colorantes de ácidos nucleicos e incluso nanocristales Qdot™.
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Especificaciones
Una llave USB de activación del software Gel Quant Express. Almacenar a temperatura ambiente. |
|
E-Gel™ | |
Windows XP (Service Pack 3), Windows 7 | |
Software de validación y verificación |
E-Gel™ Imager | |
Llave USB de cuantificación Imager | |
Temperatura ambiente | |
Análisis de imágenes |
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.