Learn More
Agilent BioTek LED Cubes for Imaging Multi-Mode Reader Código de producto.: 15391480
Agilent BioTek LED Cubes for Imaging Multi-Mode Reader
Código de producto. 15391480 Tienda Agilent BioTek Productos
LED GFP/CFP, cada uno
Click to view available options
Fuente de luz:
Cubo de LED de 390 nm
Cubo de LED de 655 nm
LED CY5
LED CY7
LED GFP/CFP
LED RFP
LED Red Texas
LED YFP
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15391480
Marca: Agilent BioTek 1225001
Para utilizar con lectores multimodo de adquisición de imágenes.
Para utilizar con lectores multimodo de adquisición de imágenes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cubo de luz LED
Para utilizar con (equipo) Imaging Multi-Mode Reader
Color Green/Cyan
Fuente de luz LED GFP/CFP
Título del producto
Agilent BioTek LED Cubes for Imaging Multi-Mode Reader >