Learn More
Patrón de plomo para ICP/MS, grado de Claritas PPT, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10076903 Tienda SPEX Certiprep Productos
125 mL, Frasco de LDPE lixiviación triple, 125 ml
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
125 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ml
30 ml
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Pb1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
CAS 7439-92-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Fórmula molecular Pb
Peso molecular (g/mol) 207.20
Número MDL MFCD00134050
Clave InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nombre IUPAC plomo
SMILES [Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis Claritas PPT™ Certificate of Analysis reports up to 68 elements at ppt levels.
% mín. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Técnica ICP-MS
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Standard Solution
Tipo ICP/ICP-MS Standard
Solvent or Matrix 2% HNO3
Cantidad 125 mL
Grado Trazas ICP/ICP-MS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid, Lead from Lead Oxide
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Título del producto
Patrón de plomo para ICP/MS, grado de Claritas PPT, SPEX CertiPrep™ >