Learn More
Solución estándar de plomo, 1 g/l matriz HNO3, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12963195
Solución estándar de plomo, 1 g/l matriz HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12963195 Tienda Fisher Chemical Productos
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Código de producto. 12963195
Marca: Fisher Chemical B 041 500
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
La solución contiene HNO3
Concentración 1 g/L
Cantidad 500 mL
Título del producto
Solución estándar de plomo, 1 g/l matriz HNO3, Fisher Chemical™ >